Läs mer
Diethylene glycol divinyl ether, 98%, stab. 0.1% potassium hydroxide
Produktkod. 11333196
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333196 50 g 50g
11323196 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12501.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 764-99-8 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Dietylenglykoldivinyleter är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Dietylenglykoldivinyleter är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Inkompatibel med oxidationsmedel och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 764-99-8
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.197
MDL-nummer MFCD00054610
InChI-nyckel SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
PubChem CID 12998
IUPAC-namn 1-etenoxi-2-(2-etenoxietoxi)etan
LEDER C=COCCOCCOC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol divinyl ether
Namnnotering stabilized 0.1% potassium hydroxide
Smältpunkt -21°C
Densitet 0.968
Kokpunkt 198°C to 199°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 50 g
Beilstein 1752316
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.