Läs mer
Dietylenglykol, etyleter, TRC
Produktkod. 30135548
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135548 250 g
17908024 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135548 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444355250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-90-0
Molekylformel C6 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 134.17
Synonym Ethanol, 2-(β-ethoxyethoxy)- (3CI), 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, 1-Hydroxy-3,6-dioxaoctane, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethan-1-ol, 2-(2'-Ethoxyethoxy)ethanol, 3,6-Dioxa-1-octanol, Carbitol, Carbitol Solvent Low, Diethylene glycol ethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, Diglycol monoethyl ether, Dioxitol, Dowanol DE, Ektasolve DE, Ethanol, 2,2'-oxybis-, monoethyl ether, Ethoxydiethylene glycol, Ethyl Diglysolv, Ethyl carbitol, Ethyl digol, Ethyldiethylene glycol, Ethylene diglycol monoethyl ether, NSC 408451, O-Ethyl digol, Poly-Solv DE, Seahosol DG, Seahosol DG-L, Seahosol DG-S, Shihozoru DG, Solvolsol, Transcutol, Transcutol CG, Transcutol HP, Transcutol P, Trivalin SF
IUPAC-namn 2-(2-etoxyetoxi)etanol
LEDER CCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol-monoethylether
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Formel vikt 134.0943