Läs mer
Diethylene Glycol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 12688625 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Plastic container
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12688625 25 L Plastic container 25 L
10428020 500 mL Amber glass bottle 500ml
10438020 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12688625 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/2950/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 111-46-6
Molekylformel C4H10O3
Molekylvikt (g/mol) 106.12
MDL-nummer MFCD00002882
InChI-nyckel MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
LEDER OCCOCCO
Specifikationer
Smältpunkt -10°C
Färg Colorless
Kokpunkt 245°C
Förpackning Plastic container
Kvantitet 25 L
IUPAC-namn 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
Formel vikt 106.12g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare