Läs mer
Diethylene Glycol Methyl Ether, ≥99.0%, Reagent grade, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylene glycol methyl ether |
| Densitet | 1.023g/mL at 25°C |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3OCH2CH2OCH2CH2OH |
| Kvantitet | 4 L |
| Beilstein | 1697812 |
| Ångdensitet | 4.14 (vs air) |
| Formel vikt | 120.15g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% |