Läs mer
Dietylenglykolmono-n-butyleter, 99 %
Produktkod. 11483077
Change view
Kvantitet:
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
5000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483077 1000 mL 1000ml
11493077 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16068.AU
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162,229 g/mol
Dietylenglykol mono-n-butyleter har en mängd olika tillämpningar inom kiral kemi och grön kemi. Det används också i kosmetika. Det används som spädningsmedel och utjämningsmedel vid tillverkning av färger och vid bakning. Det används också vid tillverkning av nitrocellulosa. I bromsvätska används den som tillsats. Det används i tryckeribranschen på grund av dess långsamma avdunstning. Det används också som fixeringsmedel för parfymer och antiseptika. Det används som tillsats för att förhindra isbildning i flygbränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dietylenglykol mono-n-butyleter har en mängd olika tillämpningar inom kiral kemi och grön kemi. Det används också i kosmetika. Det används som spädningsmedel och utjämningsmedel vid tillverkning av färger och vid bakning. Det används också vid tillverkning av nitrocellulosa. I bromsvätska används den som tillsats. Det används i tryckeribranschen på grund av dess långsamma avdunstning. Det används också som fixeringsmedel för parfymer och antiseptika. Det används som tillsats för att förhindra isbildning i flygbränsle.
Löslighet Blandbar med vatten
, etyleter, etanolaceton och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och lättmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-34-5
Molekylformel C8H18O3
MDL-nummer MFCD00002881
InChI-nyckel OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
LEDER CCCCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Smältpunkt -68 °C
Densitet 0.967
Kvantitet 1000 mL
Flampunkt 100 °C (212 °F)
Odör Ej bestämd
Brytningsindex 1.432
Linjär formel HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
Merck Index 14,1557
Kokpunkt 230 °C till 232 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etyleter, etanolaceton och bensen.
IUPAC-namn 2-(2-butoxietoxi)etanol
Molekylvikt (g/mol) 162.229
Formel vikt 162.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylene glycol mono-n-butyl ether
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monobutyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.