Läs mer
Dietylenglykolmono-n-hexyleter, 97 %
Produktkod. 11495656
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495656 2500 mL 2500ml
11485656 500 mL 500ml
11405666 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20774.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 112-59-4 | C10H22O3 | 190,28 g/mol
Används som lösningsmedel för beläggningar och avfettning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används som lösningsmedel för beläggningar och avfettning.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-59-4
Molekylformel C10H22O3
Molekylvikt (g/mol) 190.28
MDL-nummer MFCD00010703
InChI-nyckel GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol monohexyl ether, 2-2-hexyloxyethoxy ethanol, hexol carbitol, hexyl carbitol, n-hexyl carbitol, n-hexoxyethoxyethanol, 3,6-dioxadodecanol-1, ethanol, 2-2-hexyloxy ethoxy, hexyldiglycol, hexylkarbitol
PubChem CID 8199
IUPAC-namn 2-(2-hexoxietoxi)etanol
LEDER CCCCCCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
Smältpunkt -40 °C
Densitet 0.932
Kokpunkt 259 °C till 261 °C
Flampunkt 123 °C (253 °F)
Linjär formel HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)5CH3
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 2500 mL
Beilstein 1743959
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 190.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.