Läs mer
Diethylene Glycol Monobutyl Ether, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15816350
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15816350 2.5 L 2.5 L
15806350 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15816350 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8031292500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-34-5
Specifikationer
Smältpunkt -68°C
Densitet 0.95 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 226°C to 234°C/1013 hPa
Molekylformel HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
MDL-nummer MFCD00002881
Kvantitet 2.5 L
Synonym Diethylene glycol monobutyl ether, Butyl carbitol, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Butyl diglycol, Diethylene glycol monobutyl ether
Molekylvikt (g/mol) 162.23