Läs mer
Diethylene glycol monoethyl ether acetate, 99%
Produktkod. 11393067
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393067 500 mL 500ml
11383067 100 mL 100ml
11303077 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13446.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-15-2 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Dietylenglykolmonoetyleteracetat används som katalytiskt medel, petrokemiskt tillsatsmedel, beläggningshjälpmedel och i organisk syntes. Det används främst som metall, möbelfärglösningsmedel och som organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Dietylenglykolmonoetyleteracetat används som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats, beläggningshjälpmedel och i organisk syntes. Det används främst som metall, möbelfärglösningsmedel och som organisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-15-2
Molekylformel C8H16O4
Molekylvikt (g/mol) 176.21
MDL-nummer MFCD00041928
InChI-nyckel FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
PubChem CID 8165
IUPAC-namn 2-(2-etoxietoxi)etylacetat
LEDER CCOCCOCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol monoethyl ether acetate
Smältpunkt -25°C
Densitet 1.012
Kokpunkt 218°C to 219°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1764643
Merck Index 14,1800
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 176.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylene glycol monoethyl ether acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.