Läs mer
Diethylene Glycol Monolaurate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylene Glycol Monolaurate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(18)20-15-14-19-13-12-17/h17H,2-15H2,1H3 |
| Formel vikt | 288.2301 |