Learn More
Dietylenglykolmonometyleter, 98 %
Description
Dietylenglykolmonometyleter är ett industriellt lösningsmedel och används också ofta som en FSII (Fuel System Icing Inhibitor) i jetbränslen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
en bränslesystem Icing Inhibitor (FSII) i jetbränslen.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Det är hygroskopiskt till sin natur. Förvara under torr inert gas.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Diethylene glycol monomethyl ether |
| Smältpunkt | -70 °C |
| Namnnotering | stabiliserat med 50 till 150 mg/kg BHT |
| Densitet | 1.01 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flampunkt | 83 °C (181 °F) |
| Odör | Ljus |
| Brytningsindex | 1.426 |
| Linjär formel | CH3OCH2CH2OCH2CH2OH |
| Beilstein | 1697812 |
| Show More |
Safety and Handling
- Product Description: Diethylene glycol monomethyl ether, stab. with 50-150mg
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monomethyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.