Läs mer
Diethylene glycol monomethyl ether, 98%
Produktkod. 11433077
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433077 2500 mL 2500ml
11423077 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16063.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Dietylenglykolmonometyleter är ett industriellt lösningsmedel och används också ofta som en FSII (Fuel System Icing Inhibitor) i jetbränslen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Dietylenglykolmonometyleter är ett industriellt lösningsmedel och används också ofta som
en bränslesystem Icing Inhibitor (FSII) i jetbränslen.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Det är hygroskopiskt till sin natur. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-77-3
Molekylformel C5H12O3
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00002871,MFCD00084416
InChI-nyckel SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC-namn 2-(2-metoxietoxi)etanol
LEDER COCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol monomethyl ether
Smältpunkt -70°C
Namnnotering stabilized with 50 to 150mg/kg BHT
Densitet 1.01
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt 83°C (181°F)
Odör Light
Brytningsindex 1.426
Linjär formel CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Beilstein 1697812
Merck Index 14,6037
Kokpunkt 194°C
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 120.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylene glycol monomethyl ether, stab. with 50-150mg
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol monomethyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.