Läs mer
Dietylenglykol, TRC
Produktkod. 30380011
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30380011 1 g
1 options
Produktkod. 30380011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4442851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C4 H10 O3
Kvantitet 1 g
Synonym Diethylene glycol (8CI), 2,2'-Oxybis[ethanol], 1,5-Dihydroxy-3-oxapentane, 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), 2,2'-Oxydiethanol, 2,2'-Oxyethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol, 2-Hydroxyethoxyethanol, 3-Oxapentamethylene-1,5-diol, 3-Oxapentane-1,5-diol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Bis(β-hydroxyethyl) ether, Brecolane NDG, DEG, DST Powder 1.6, Deactivator E, Dicol, Digenos, Diglycol, Digol, Dissolvant APV, Ethylene diglycol, NSC 36391, TL4N, β,β'-Dihydroxydiethyl ether
InChI formel InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
LEDER OCCOCCO
IUPAC-namn 2-(2-hydroxyetoxi)etanol
Molekylvikt (g/mol) 106.12
Formel vikt 106.063