Läs mer
Diethyleneglycol Monoethyl-d5 Ether, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyleneglycol Monoethyl-d5 Ether |
| CAS | 1219804-11-1 |
| Molekylformel | C6 D5 H9 O3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Diethyleneglycol Monoethyl-d5 Ether, Diethyleneglycol Monoethyl Ether-d5, Diethyleneglycol Monoethyl Ether-D5 (ethoxy-D5), 2-[2-(Ethoxy-d5)ethoxy]ethanol, 3,6-Dioxa-1-octanol-7,7,8,8,8-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OCCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.204 |
| Formel vikt | 139.126 g/mol |
| Visa mer |