Läs mer
Diethyleneglycol Monolauryl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyleneglycol Monolauryl Ether |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15-16-19-14-12-17/h17H,2-16H2,1H3 |
| Formel vikt | 274.2508 |