Läs mer
Dietylentriamin, 98+%
Produktkod. 10510381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10510381 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10656682 250 mL Glasflaska 250ml
10090840 1 L Glasflaska 1 L
11995181 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10510381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114310025
 Begränsad artikel
I lager
Dietylentriamin, 98+%, C4H13N3, CAS-nummer-111-40-0, 1,4,7-triazaheptan, 2,2'-diaminodietylamin, dietylentriamin, 2,2'-imenudietylamin, bis 2-aminoetylamin, baramid 115, ankamine deta, n,n-bis 2-aminoetylamin, epicure t, dietylentriamin, 2,5L, 98% min. (GC), 04 255 | CAS: 111-40-0 | C4H13N3 | 103,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-40-0
Molekylformel C4H13N3
Molekylvikt (g/mol) 103.17
MDL-nummer MFCD00008171
InChI-nyckel RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
LEDER NCCNCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylenetriamine
Smältpunkt -40,0 °C
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 206,0 °C
Flampunkt 96 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brytningsindex 1,4826 till 1,4846
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 04,255
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedel, lösliga i kolväten
IUPAC-namn N'-(2-aminoetyl)etan-1,2-diamin
Viskositet 5,05 mPa (20 °C)
Formel vikt 103.17
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.