Läs mer
Dietylentriamin, 99 %
Beskrivning
Dietylentriamin används som lösningsmedel för plaster, färgämnen och i kemisk syntes. Det fungerar som härdare för epoxihartser. Som en tridentat ligand bildar den komplex såsom Co(dien)( NO2 ) 3 i koordinationskemi. Det används också som bränsletillsats. Det reagerar med fettsyra vilket resulterar i bildandet av amidoaminer, som används som korrosionsinhibitorer inom petroleumindustrin. Det är förknippat med osymmetrisk dimetylhydrazin för att framställa hydyne, som är ett drivmedel för raketer med flytande bränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dietylentriamin används som lösningsmedel för plaster, färgämnen och i kemisk syntes. Det fungerar som härdare för epoxihartser. Som en tridentat ligand bildar den komplex såsom Co(dien)( NO2 ) 3 i koordinationskemi. Det används också som bränsletillsats. Det reagerar med fettsyra vilket resulterar i bildandet av amidoaminer, som används som korrosionsinhibitorer inom petroleumindustrin. Det är förknippat med osymmetrisk dimetylhydrazin för att framställa hydyne, som är ett drivmedel för raketer med flytande bränsle.
Löslighet
Blandbar med vatten och etanol. Oblandbar med eter.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och koppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylenetriamine |
| Smältpunkt | -40 °C |
| Densitet | 0.952 |
| Kokpunkt | 200 °C till 204 °C |
| Flampunkt | 94 °C (201 °F) |
| Odör | Ammoniakliknande |
| Linjär formel | H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2 |
| Brytningsindex | 1.483 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2079 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diethylenetriamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.