Läs mer
Dietylentriamin, 99 %
Produktkod. 11408873
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408873 500 mL 500ml
11384489 100 mL 100ml
11418873 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408873 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11033.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.50 SEK
    429.65 SEK / 500ml
    Save 48.85 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-40-0 | C4H13N3 | 103,17 g/mol
Dietylentriamin används som lösningsmedel för plaster, färgämnen och i kemisk syntes. Det fungerar som härdare för epoxihartser. Som en tridentat ligand bildar den komplex såsom Co(dien)( NO2 ) 3 i koordinationskemi. Det används också som bränsletillsats. Det reagerar med fettsyra vilket resulterar i bildandet av amidoaminer, som används som korrosionsinhibitorer inom petroleumindustrin. Det är förknippat med osymmetrisk dimetylhydrazin för att framställa hydyne, som är ett drivmedel för raketer med flytande bränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylentriamin används som lösningsmedel för plaster, färgämnen och i kemisk syntes. Det fungerar som härdare för epoxihartser. Som en tridentat ligand bildar den komplex såsom Co(dien)( NO2 ) 3 i koordinationskemi. Det används också som bränsletillsats. Det reagerar med fettsyra vilket resulterar i bildandet av amidoaminer, som används som korrosionsinhibitorer inom petroleumindustrin. Det är förknippat med osymmetrisk dimetylhydrazin för att framställa hydyne, som är ett drivmedel för raketer med flytande bränsle.
Löslighet
Blandbar med vatten och etanol. Oblandbar med eter.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-40-0
Molekylformel C4H13N3
Molekylvikt (g/mol) 103.17
MDL-nummer MFCD00008171
InChI-nyckel RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenetriamine, bis 2-aminoethyl amine, 2,2'-diaminodiethylamine, diethylene triamine, barsamide 115, epicure t, ancamine deta, 1,4,7-triazaheptane, 2,2'-iminodiethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl amine
PubChem CID 8111
ChEBI CHEBI:30629
IUPAC-namn N'-(2-aminoetyl)etan-1,2-diamin
LEDER NCCNCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylenetriamine
Smältpunkt -40 °C
Densitet 0.952
Kokpunkt 200 °C till 204 °C
Flampunkt 94 °C (201 °F)
Odör Ammoniakliknande
Linjär formel H2NCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2079
Beilstein 605314
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och etanol. Oblandbar med eter.
Formel vikt 103.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylenetriamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.