Läs mer
Dietylentriamin-N,N,″N',Nl,″Nl-Pentaättiksyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11498101 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498101 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11498101 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215147825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 25g
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Används som kelatbildare. Dietylentriamin-N,N,N',N'l,N'l-Pentaättiksyra, MP Biomedicals kan användas för att syntetisera kitosan (CH)-gadolinium (Gd) dietylentriaminpentaättiksyra (DTPA) konjugat.
Specifikationer
CAS 67-43-6
Smältpunkt 219 °C till 220 °C (litteratur)
Densitet 1,770 g/ml (Lit.)
pH 2.27 (litteratur)
Molekylformel C14H23N3O10
Kvantitet 25 g
Synonym pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
Löslighetsinformation Löslig i 1 M saltsyra (50 mg/ml) och vatten.
InChI-nyckel QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-[bis[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl]amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 393.349
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
Formel vikt 393.35
Procent renhet ∼90%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid