Läs mer
Dietylentriamin-N,N,N',N″ ,N″ -pentaättiksyra, 90%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11418111 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418111 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11418111 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215147891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00 SEK
    2523.81 SEK / 1kg
    Save 126.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylenetriamine-N,N,N',N”,N”-pentaacetic acid
CAS 67-43-6
Färg Vitt
Densitet 1.770g/mL
Molekylformel C14H23N3O10
Kvantitet 1 kg
Synonym pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
InChI-nyckel QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-[bis[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl]amino]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 393.349
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
Formel vikt 393.3
Procent renhet 0.9
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid