Läs mer
Dietylentriamin-N,N,N',N',N'-pentaättiksyra, MP BIOMEDICALS
Produktkod. 11408111 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408111 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11408111 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215147883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 SEK
    899.69 SEK / 250g
    Save 45.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anmärkningar om ansökan:
  • Dietylentriamin-N,N,N',N',N'-pentaättiksyra används som kelatbildare.
  • Dietylentriaminpentaättiksyra kan användas för att syntetisera kitosan (CH)-gadolinium (Gd) dietylentriaminpentaättiksyra (DTPA) konjugat.
Användningsdeklaration:
  • Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nyckelapplikationer:
  • Kelateringsmedel
Specifikationer
Kvantitet 250 g
Molekylvikt (g/mol) 393.35 g/mol
Procent renhet 90%
Fysisk form Powder or Waxy Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid