missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethylenetriamine-pentaacetic Acid Calcium Trisodium Salt, TRC

Produktkod. 30370971
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30370971 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4463181G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material Diethylenetriamine-pentaacetic Acid Calcium Trisodium Salt
CAS 207226-35-5
Molekylformel C14H18CaN3O10 •3Na •x(H2O)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H23N3O10.Ca.3Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;;1H2/q;+2;3*+1;/p-5
LEDER O=C([O-])C[N]12[Ca+2]([O-]C3=O)([N](C4)(CC([O-])=O)CC1)([N](C5)(C3)CC2)([O-]C5=O)[O-]C4=O.[3 Na+].[H2O]
IUPAC-namn Diethylenetriamine-pentaacetic Acid Calcium Trisodium Salt
Molekylvikt (g/mol) 515.38
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.