Läs mer
Dietylentriamin, TRC
Produktkod. 30385957
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385957 10 g
30385096 50 g
30373869 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44425510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-40-0
Molekylformel C4H13N3
Molekylvikt (g/mol) 103.17
Synonym N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 1,4,7-Triazaheptane, 1,5-Diamino-3-azapentane, 2,2'-Diaminodiethylamine, 2,2'-Iminobis(ethanamine), 2-(2-Aminoethylamino)ethylamine, 3-Azapentane-1,5-diamine, 3-Azapentanediyl-1,5-diamine, Ancamine DETA, Bis(2-Aminoethyl)amine, Bis(beta-Aminoethyl)amine, ChS-P 1, D 93856, DEH 20, DETA, Epicure 3223, Epicure 3290, Epicure T, Epon 3223, H 9506, JER Cure T, JER-T, N,N-Bis(2-Aminoethyl)amine, N-(2-Aminoethyl)-1,2-ethanediamine, N-(2-Aminoethyl)ethylenediamine, NCI 138881, NSC 446, P 11, P 11 (Crosslinking Agent)
IUPAC-namn N'-(2-aminoetyl)etan-1,2-diamin
LEDER NCCNCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylenetriamine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
Formel vikt 103.1109