Läs mer
Diethylenetriaminepenta-Acetic Acid Sodium Salt, Technical, Solution, about 40% (w/w), Fisher Chemical
Produktkod. 10030110 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10030110 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10030110 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/2350/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 106°C
Smältpunkt -40°C
CAS 140-01-2
Färg Yellow
pH 11 to 12
Fysisk form Liquid
Kvantitet 500 mL
Molekylformel C14H18N3Na5O10
MDL-nummer 51016
InChI-nyckel LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn pentasodium 2-[bis({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl})amino]acetate
Molekylvikt (g/mol) 503.26
Förpackning Amber glass bottle