missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), technical grade 50%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid) (technical grade) |
| Kvantitet | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C9H28N3O15P5/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27) |
| Formel vikt | 573.0208 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?