missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), technical grade 50%, TRC

Produktkod. 30180281
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180281 50 mL
30180172 25 mL
30180098 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180281 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44635850ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15827-60-8
Molekylformel C9H28N3O15P5
Molekylvikt (g/mol) 573.2
Synonym Phosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis- (9CI), Phosphonic acid, [[bis[2-[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl]amino]methyl]- (8CI), P,P’,P’’,P’’’-[[(Phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis[phosphonic acid], CIX, Cublen D 50, Cublen DNC 450, DETPMP, DQ 2060, DTPA-P, DTPF, DTPMP, DTPMPA, DTPP, DTPPA, Dequest 2060, Dequest 2060A, Dequest 2060S, Dequest SPE 9505, Diethylenetriamine-N,N,N',N' ',N' '-penta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriamine-N,N,N',N' ',N' '-pentakis(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminepentakis(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminepentakis(methylphosphonic acid), Diethylenetriaminopenta(methylenephosphonic acid), Ethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), Lonza 905, Sequion 40H50, Sirrix Antox, Versenate PS
IUPAC-namn [bis[2-[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl]amino]methylphosphonic acid
LEDER OP(=O)(O)CN(CCN(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O)CCN(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid) (technical grade)
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C9H28N3O15P5/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27)
Formel vikt 573.0208
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.