Läs mer
Dietylentriaminepentaeddiksyra, 98+%
Produktkod. 11444323
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444323 250 g 250g
11434323 1000 g 1000g
11454323 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10926.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 67-43-6 | C14H23N3O10 | 393,349 g/mol
Dietylentriaminpentaättiksyra används som kelatbildare och bildar komplex med metalljoner. Den finner användning som ett kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT), eftersom det förbättrar bilden genom att bilda ett komplex med en gadoliniumjon. Det kan också användas för behandling av radioaktiva material som plutonium, americium och andra aktinider. Det är en aktiv komponent i mangan- och zinkgödselmedel som används i den agrokemiska industrin. Det fungerar som en färginhibitor och används vid framställning av akrylon. Det används också i tvål som vattenavhärdare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylentriaminpentaättiksyra används som kelatbildare och bildar komplex med metalljoner. Den finner användning som ett kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT), eftersom det förbättrar bilden genom att bilda ett komplex med en gadoliniumjon. Det kan också användas för behandling av radioaktiva material som plutonium, americium och andra aktinider. Det är en aktiv komponent i mangan- och zinkgödselmedel som används i den agrokemiska industrin. Det fungerar som en färginhibitor och används vid framställning av akrylon. Det används också i tvål som vattenavhärdare.
Löslighet Lösligt i vatten och alkali
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-43-6
Molekylformel C14H23N3O10
Molekylvikt (g/mol) 393.349
MDL-nummer MFCD00004289
InChI-nyckel QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
IUPAC-namn 2-[bis[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl]amino]ättiksyra
LEDER C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylenetriaminepentaacetic acid
Smältpunkt ∼220 °C (dekomposition)
Densitet 1.56
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 1810219
Merck Index 14,7125
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkali.
Formel vikt 393.35
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.