Läs mer
Diethylenetriaminepentaacetic acid, 98+%
Produktkod. p-4258954 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10234140
Brand: Thermo Scientific Acros 114322500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 67-43-6 | C14H23N3O10 | 393.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-43-6
Molekylformel C14H23N3O10
Molekylvikt (g/mol) 393.34
InChI-nyckel QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
IUPAC-namn 2-[bis[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl]amino]ättiksyra
LEDER C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylenetriaminepentaacetic acid
Smältpunkt 220.0°C
Färg Vitt
Densitet 1.5600g/mL, 1.56
Flampunkt 200°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 04,III,119
Merck Index 15,7237
Löslighetsinformation Solubility in water: 5g/L (20°C), 13g/L (50°C), 48g/L (80°C). Other solubilities: soluble in alkali
Formel vikt 393.34
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylenetriaminepentaacetic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.