Läs mer
Dietylentriaminpenteddiksyra dianhydrid, 95 %
Produktkod. 11328186
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328186 5 g 5g
11318186 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15178.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 23911-26-4 | C14H19N3O8 | 357,319 g/mol
Dietylentriaminpentaättiksyradianhydrid är ett reagens som används för att introducera en stark kelator. Det används i syntesen av makrocykliska ligander och lantanidkomplex som är användbara som MRI-förstärkare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylentriaminpentaättiksyradianhydrid är ett reagens som används för att introducera en stark kelator. Det används i syntesen av makrocykliska ligander och lantanidkomplex som är användbara som MRI-förstärkare.
Löslighet Hydrolyserar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är -20 °C. Den är känslig för fukt. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23911-26-4
Molekylformel C14H19N3O8
Molekylvikt (g/mol) 357.319
MDL-nummer MFCD00010697
InChI-nyckel RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dtpa-anhydride, cyclic dtpa anhydride, 2-bis 2-2,6-dioxomorpholino ethyl amino acetic acid, unii-wnm9rlh5x9, wnm9rlh5x9, diethylenetriaminepentaacetic dianhydride, diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride, cdtpaa, glycine, n,n-bis 2-2,6-dioxo-4-morpholinyl ethyl, bis 2-2,6-dioxomorpholin-4-yl ethyl amino acetic acid
PubChem CID 100825
IUPAC-namn 2-[bis[2-(2,6-dioxomorfolin-4-yl)etyl]amino]ättiksyra
LEDER C1C(=O)OC(=O)CN1CCN(CCN2CC(=O)OC(=O)C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride
Smältpunkt ∽190 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1230954
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 357.32
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.