Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dietylentriaminpentaättiksyra, pentanatriumsalt, tech., 40 % vattenlösning
Produktkod. 10055810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
3 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10055810 3 kg Glasflaska 3kg
10116613 250 g Glasflaska 250g
10686991 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10055810 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 407290030
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 140-01-2 | C14H18N3Na5O10 | 503,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt
Namnnotering 40% vattenlösning
CAS 140-01-2, 7732-18-5
Smältpunkt -40 °C
Densitet 1.2900g/mL, 1.29
pH 11,0 till 12,0 (1 % vattenlösning)
Kokpunkt 106 °C
Flampunkt >100 °C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H18N3Na5O10
Linjär formel NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2
Brytningsindex 1,4185 till 1,4205
MDL-nummer MFCD00051016
Kvantitet 3 kg
Beilstein 04, III, 1190
Synonym pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med många organiska lösningsmedel
InChI-nyckel LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-namn pentanatrium;2-[bis[2-[bis(karboxylatmetyl)amino]etyl]amino]acetat
Molekylvikt (g/mol) 503.26
PubChem CID 8779
Formel vikt 503.26
Procent renhet 39 till 41 %
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Lösning
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.