Läs mer
Dietylentriaminepentaeddiksyra, TRC
Produktkod. 30370645
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370645 10 g
30370491 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30370645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44437010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-43-6
Molekylformel C14 H23 N3 O10
Molekylvikt (g/mol) 393.35
Synonym Glycine, N,N-bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, N,N-Bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]glycine, 1,1,4,7,7-Diethylenetriaminepentaacetic acid, 3,6,9-Triazaundecanedioic acid, 3,6,9-tris(carboxymethyl)-, Acetic acid, 2,2',2'',2'''-[[(carboxymethyl)imino]bis(2,1-ethanediylnitrilo)]tetrakis-, Chel 330 acid, Chel DTPA, Chelest 3PA, Clewat DA, Complexon V, DETP, DETPA, DPTA, DTPA, Dabeersen 503, Detapac, Detarex, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid, Diethylenetriaminepentaacetic acid, Dissolvine D, Hamp-Ex Acid, Monaquest CAI, NSC 7340, Pentacarboxymethyl diethylenetriamine, Pentetic acid, Titriplex V, Trilon CS, [[(Carboxymethyl)imino]bis(ethylenenitrilo)]tetraacetic acid
IUPAC-namn 2-[bis[2-[bis(karboxymetyl)amino]etyl]amino]ättiksyra
LEDER OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentetic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
Formel vikt 393.1383
Procent renhet >95%