Läs mer
Dietyleter,> 99 %, stabiliserad, multikompendiell, Chem-Lab
Produktkod. 13298203
Change view
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
MET
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13298203 25 L MET 25 L
1 options
Produktkod. 13298203 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.0401.9025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4875.00 SEK
    3983.80 SEK / 25 L
    Save 891.20 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ren dietyleter stabiliserad med 5-7 ppm BHT för laboratoriebruk. Möter DAB , Ph. Eur., BP-specifikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylether
CAS 60-29-7
Densitet 0.71g/mL
Kvantitet 25 L
Förpackning MET
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer MFCD00011646
UN-nummer UN1155
Vatten <0.2%
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vikt 74,12 g/mol
Procent renhet >99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylether