Läs mer
Dietyleter ar Stabiliserad med 5 till 7 ppm BHT för laboratorieanvändning, Chem Lab
Produktkod. 15172116
Change view
:
Dietyleter ar Stabiliserad med 5 till 7 ppm BHT för laboratoriebruk, 1 L
Produktkod.
15172116 Dietyleter ar Stabiliserad med 5 till 7 ppm BHT för laboratoriebruk, 1 L
1 options
Produktkod. 15172116 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.0405.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Smältpunkt -116°C
CAS 60-29-7
Färg Färglös
Aciditet < 0.0002 meq/g
Densitet 0.71 g/mL
Kvantitet 1 L
Flampunkt -40 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning < 0.001%
Analysprocentintervall > 99.5%
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer MFCD00011646
Vatten < 0.001%
Kokpunkt 34°C
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Kvalitet Analytiskt reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylether