Läs mer
Diethylformamide, MP Biomedicals
Produktkod. 11488734 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488734 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11488734 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521298880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylformamide
CAS 617-84-5
Molekylformel C5H11NO
MDL-nummer MFCD00003287
Kvantitet 100 g
Synonym diethylformamide, formamide, n,n-diethyl, n-formyldiethylamine, diethyl formamide, formyldiethylamine, diethylamid kyseliny mravenci, n,n-diethylcarboxamide, diethylamid kyseliny mravenci czech, diethyl-formamide, formamide, diethyl
InChI-nyckel SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)C=O
IUPAC-namn N,N-dietylformamid
Molekylvikt (g/mol) 101.15
PubChem CID 12051
Formel vikt 101.15