Läs mer
Diethylgermanium dichloride
Produktkod. 11387778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387778 1 g 1g
11397778 5 g 5g
11307788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 034108.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Som mellanliggande
Som mellanliggande
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13314-52-8
Molekylformel C4H14Cl2Ge
Molekylvikt (g/mol) 205.69
MDL-nummer MFCD00013589
InChI-nyckel FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane
PubChem CID 83334
IUPAC-namn dichloro(diethyl)germane
LEDER Cl.Cl.CC[GeH2]CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylgermanium dichloride
Smältpunkt -37°C
Färg Colorless
Densitet 1.372g/mL
Kokpunkt 175°C
Flampunkt 63° (145°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.4710
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture Sensitive
Löslighetsinformation Decomposes in water and NH3; Soluble in organic solvents
Formel vikt 201.64
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.