Läs mer
Dietylgermaniumdiklorid
Produktkod. 11397778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397778 5 g 5g
11387778 1 g 1g
11307788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 034108.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Som mellanliggande | CAS: 13314-52-8 | C4H14Cl2Ge | 205,69 g/mol
Som mellanliggande
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13314-52-8
Molekylformel C4H14Cl2Ge
Molekylvikt (g/mol) 205.69
MDL-nummer MFCD00013589
InChI-nyckel FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane
PubChem CID 83334
IUPAC-namn diklor(dietyl)germane
LEDER Cl.Cl.CC[GeH2]CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylgermanium dichloride
Smältpunkt -37 °C
Färg Färglös
Densitet 1.372 g/mL
Kokpunkt 175 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.471
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten och NH3; Lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 201.64
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.