Läs mer
Diethylisobutyroylmalonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylisobutyroylmalonate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O5/c1-5-15-10(13)8(9(12)7(3)4)11(14)16-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 230.1154 |