Läs mer
Dietylfosfonoättiksyra, 98 %
Produktkod. 10643712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10643712 25 g Glasflaska 25g
10080451 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10643712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330670250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3095-95-2 | C6H13O5P | 196,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CC-obligationsbildning (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3095-95-2
Molekylformel C6H13O5P
Molekylvikt (g/mol) 196.14
MDL-nummer MFCD00192032
InChI-nyckel DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diethoxyphosphoryl acetic acid, diethylphosphonoacetic acid, diethyl carboxymethylphosphonate, diethoxyphosphorylacetic acid, diethyl phosphonoacetate, diethoxyphosphoryl acetic acid, acetic acid, diethoxyphosphinyl, acmc-20al82, diethylphosphonoethanoic acid, diethylcarboxymethylphosphonate
PubChem CID 36704
IUPAC-namn 2-dietoxifosforylättiksyra
LEDER CCOP(=O)(CC(=O)O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylphosphonoacetic acid
Namnnotering 98%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kokpunkt 150.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4440 to 1.4460
Kvantitet 25 g
Formel vikt 196.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylphosphonoacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.