Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylphosphoramidous dichloride |
| Namnnotering | 97% |
| CAS | 1069-08-5 |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.1960g/mL, 1.196 |
| Kokpunkt | 179.0°C |
| Flampunkt | 82°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96.0 to 104% (Argentometry) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Visa mer |