Läs mer
Dietylpyrokarbonat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486662 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486662 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 11486662 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215090205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00 SEK
    817.90 SEK / 5ml
    Save 41.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylpyrocarbonate
CAS 1609-47-8
Färg Färglös
Densitet 1.12g/mL
Molekylformel C6H10O5
MDL-nummer MFCD00009106
Kvantitet 5 mL
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
InChI-nyckel FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)OC(=O)OCC
IUPAC-namn dietyldikarbonat
Molekylvikt (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Formel vikt 162.1
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl Pyrocarbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl polycarbonate