Läs mer
Dietylsilan, 96+%
Produktkod. 11359175
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359175 5 g 5g
11369175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16468.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.70 SEK
    713.65 SEK / 5g
    Save 189.05 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 542-91-6 | C4H10Si | 86,209 g/mol
Dietylsilan används som en prekursor för att framställa (3-allylsulfanyl-propyl)-dietyl-silan genom att använda (Ph 3 P) 3 RhCl som reagens. Det används också vid kemisk ångavsättning av SiO 2 för mikroelektronik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Dietylsilan används som en
prekursor för att framställa (3-allylsulfanyl-propyl)-dietyl-silan genom att använda (Ph 3 P) 3 RhCl som reagens. Det används också vid kemisk ångavsättning av SiO 2 för mikroelektronik.
Löslighet Blandbar med
terahydrofuran, dietyleter, 1,4-dioxan och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser, syre och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-91-6
Molekylformel C4H10Si
Molekylvikt (g/mol) 86.209
MDL-nummer MFCD00039877
InChI-nyckel KZZFGAYUBYCTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylsilane, silane, diethyl, unii-t6ea843e4k, c2h5 2sih2, 3-silapentane, silane, diethyl-,, diethylsilylene radical, diethylsilane, high purity min
PubChem CID 6327565
IUPAC-namn dietylkisel
LEDER CC[Si]CC
Specifikationer
Kokpunkt 56 °C
Kemiskt namn eller material Diethylsilane
Smältpunkt -132 °C
Kvantitet 5 g
Flampunkt −20 °C (−4 °F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.392
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.684
UN-nummer UN1993
Beilstein 1730902
Merck Index 14,3128
Löslighetsinformation Blandbar med terahydrofuran, dietyleter, 1,4-dioxan och bensen.
Formel vikt 88.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.