Läs mer
Diethylsilane, 96+%
Produktkod. 11369175
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11369175
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16468.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 542-91-6 | C4H10Si | 86.209 g/mol
Dietylsilan används som en prekursor för att framställa (3-allylsulfanyl-propyl)-dietyl-silan genom att använda (Ph 3 P) 3 RhCl som reagens. Det används också vid kemisk ångavsättning av SiO 2 för mikroelektronik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Dietylsilan används som en
prekursor för att framställa (3-allylsulfanyl-propyl)-dietyl-silan genom att använda (Ph 3 P) 3 RhCl som reagens. Det används också vid kemisk ångavsättning av SiO 2 för mikroelektronik.
Löslighet Blandbar med
terahydrofuran, dietyleter, 1,4-dioxan och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser, syre och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-91-6
Molekylformel C4H10Si
Molekylvikt (g/mol) 86.209
MDL-nummer MFCD00039877
InChI-nyckel KZZFGAYUBYCTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylsilane, silane, diethyl, unii-t6ea843e4k, c2h5 2sih2, 3-silapentane, silane, diethyl-,, diethylsilylene radical, diethylsilane, high purity min
PubChem CID 6327565
IUPAC-namn dietylkisel
LEDER CC[Si]CC
Specifikationer
Kokpunkt 56°C
Kemiskt namn eller material Diethylsilane
Smältpunkt -132°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1730902
Flampunkt −20°C (−4°F)
Merck Index 14,3128
Löslighetsinformation Miscible with terahydrofuran,diethyl ether,1,4-dioxane and benzene.
Formel vikt 88.23
Procent renhet ≥98%
Odör Mild
Brytningsindex 1.392
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.684
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.