Läs mer
Diethylstilbestrol, MedChemExpress
Beskrivning
Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylstilbestrol |
| CAS | 56-53-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H20O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Stilbestrol |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (186.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(/C(CC)=C(CC)/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.35 |
| Visa mer |