Läs mer
Diethylstilbestrol, Mikromol™
Produktkod. 18073410
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18073410 250 mg
1 options
Produktkod. 18073410 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1628.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diethylstilbestrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Analyt- eller komponentnamn Diethylstilbestrol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H20 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diethylstilbestrol, (E)-4,4'-(1,2-diethylethene-1,2-diyl)diphenol, Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (E)-, (E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, (E)-4,4'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, (E)-Diethylstilbestrol, 4,4'-Dihydroxydiethylstilbene, Agostilben, Antigestil, Bertrol, Bio-des, Bufon, Comestrol, Cyren, Cyren A, DEB, DES, DES (synthetic estrogen), Dawe's destrol, Di-Estryl, DiBestrol 2 Premix, Distilbene, Domestrol, Estilbin MCO, Estrobene, Estromenin, Estrosyn, Fonatol, Grafestrol, Hi-Bestrol, Iscovesco, Menostilbeen, Microest, Milestrol, NSC 3070, Neo-Oestranol I, Oestrogenine, Oestromenin, Oestromensyl, Oestromon, Pabestrol, Palestrol, Rumestrol 1, Rumestrol 2, Serral, Sexocretin, Sibol, Stil, Stil-Rol, Stilbestrol, Stilbetin, Stilboefral, Stilboestroform, Stilboestrol, Stilkap, Synestrin, Synthoestrin, Synthofolin, Syntofolin, Vagestrol, trans-Diethylstilbestrol, 4,4'-Stilbenediol, alpha,alpha'-diethyl-, (E)-, 4,4'-Stilbenediol, alpha,alpha'-diethyl-, trans-, 4,4'-Dihydroxy-alpha,beta-diethylstilbene, trans-4,4'-Dihydroxy-alpha,beta-diethylstilbene, trans-alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-dihydroxystilbene, trans-alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, alpha,alpha'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, alpha,alpha'-Diethylstilbenediol
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
LEDER CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2
IUPAC-namn 4-[(E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
Molekylvikt (g/mol) 268.35
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 268.1463 g/mol