Läs mer
Dietyltiokarbamoylklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16657052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16657052 5 g -
16667052 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16657052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465920050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-11-9
Molekylformel C5H10ClNS
Molekylvikt (g/mol) 151.65
MDL-nummer MFCD00022106
InChI-nyckel HUUSTUALCPTCGJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn (klormetantioyl)dietylamin
LEDER CCN(CC)C(Cl)=S
Specifikationer
Alfa vektor DIETHYLCARBAMOTHIOICCHLORIDE
Kemiskt namn eller material Diethylthiocarbamoyl chloride
Smältpunkt 45°C to 50°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 113°C
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning glasflaska
Kvantitet 5 g
UN-nummer 3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 151.66
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.