Läs mer
Dietyltindiklorid, TRC
Produktkod. 30388760
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30388760 1 g
1 options
Produktkod. 30388760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4452551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyltin-dichloride
CAS 866-55-7
Molekylformel C4 H10 Cl2 Sn
Kvantitet 1 g
Synonym Dichlorodiethylstannane, Dichlorodiethyltin, Diethyldichlorostannane, Diethyldichlorotin, Diethylstannyl Dichloride, Diethyltin Dichloride, NSC 302600
InChI formel InChI=1S/2C2H5.2ClH.Sn/c2*1-2;;;/h2*1H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
LEDER CC[Sn](Cl)(Cl)CC
IUPAC-namn diklor(dietyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 247.74
Formel vikt 247.9182