Läs mer
Dietyltindiklorid, TRC
Produktkod. 30376665
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30376665 500 mg
1 options
Produktkod. 30376665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD445255500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyltin-dichloride
CAS 866-55-7
Molekylformel C4 H10 Cl2 Sn
Kvantitet 500 mg
Synonym Dichlorodiethylstannane, Dichlorodiethyltin, Diethyldichlorostannane, Diethyldichlorotin, Diethylstannyl Dichloride, Diethyltin Dichloride, NSC 302600
InChI formel InChI=1S/2C2H5.2ClH.Sn/c2*1-2;;;/h2*1H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
LEDER CC[Sn](Cl)(Cl)CC
IUPAC-namn diklor(dietyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 247.74
Formel vikt 247.9182
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.