missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyltoluenediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyltoluenediamine |
| CAS | 68479-98-1 |
| Molekylformel | C11 H18 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,4(or 4,6)-Diethyl-6(or 2)-methyl-1,3-benzenediamine, 3,5-Diethyl-(2,4-or 2,6-)toluenediamine, Addolink 1701, Aradur 5200, Araldite HY 5200, Baytec 110, Baytec 505, Baytec Curative W, Baytec E 505, Curative W, Cure EPI-W, Curehard 10, Curing agent W, DETD, DETDA, DETDA 80, Diethyltoluenediamine, E 100, E 200, Epicure DX 6509, Epicure W, Epikote 6509, Epon W, Ethacure 100, Ethacure 100 Plus, Ethacure 100LC, Ethacure 100S, Ethacure 200, Ethacure 89, Ethacure A 100, Hardener DT, Hartcure 10, JER Cure W, JER Cure WA, Lonzacure DETDA, Lonzacure DETDA 80, PT 2712B1, Q 111, Q 111 (amine), SEIKA-S, Trivex Component B, VP-LS 2214, Vantico HY 5200 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2/c1-4-8-7(3)6-10(12)9(5-2)11(8)13/h6H,4-5,12-13H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1c(C)cc(N)c(CC)c1N |
| IUPAC-namn | 2,4-diethyl-5-methylbenzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.274 |
| Formel vikt | 178.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?