Läs mer
Diethylvinylphosphonate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11305828
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305828 10 g 10g
11325828 0.5 g 0.5g
11315828 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11305828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010368.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dietylvinylfosfonat används vid framställning av dietyl-N-alkyl-2-aminoetylfosfonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 682-30-4
Molekylformel C6H13O3P
Molekylvikt (g/mol) 164.14
MDL-nummer MFCD00009079
InChI-nyckel DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
PubChem CID 69629
LEDER CCOP(=O)(OCC)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylvinylphosphonate
Densitet 1.068 g/mL
Kokpunkt 202°C
Flampunkt 110°C (230°F)
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3278
Beilstein EM>5
IUPAC-namn 1-[etenyl(etoxi)fosforyl]oxietan
Formel vikt 164.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.