Läs mer
Dietylzink, 0,9 M (15 vikt%) lösning i hexan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylzinc |
| Färg | Brun-Grå |
| Namnnotering | 1M-lösning i hexan |
| CAS | 557-20-0, 64742-49-0 |
| Kokpunkt | 118,0 °C |
| Smältpunkt | -39,0 °C till +28,0 °C |
| Molekylformel | C4H10Zn |
| Linjär formel | (C2H5)2Zn |
| MDL-nummer | MFCD00009021 |
| Koncentration | 1M, exakt styrka på analyscertifikatet |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diethylzinc, 0.9M solution in hexane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Pyrofor vätska Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P222-Undvik kontakt med luft.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.