Läs mer
Dietylzin, 1,5 M lösning i toluen, AcroSeal™
Produktkod. 10464542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
800 ml
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10464542 100 ml AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10361113 800 ml AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10464542 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377311000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylzinc
Färg Färglös
Namnnotering 1,5 M-lösning i toluen
CAS 557-20-0, 108-88-3
Koncentration 1,4 till 1,6 M
Densitet 0.9130g/mL, 0.913
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C4H10Zn
Linjär formel (C2H5)2Zn
MDL-nummer MFCD00009021
Kvantitet 100 ml
Merck Index 15, 3151
Fysisk form Vätska
Synonym diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar våldsamt. Andra lösligheter: blandbar med de flesta kolväten
InChI-nyckel HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC[Zn]CC
IUPAC-namn dietylzink
Molekylvikt (g/mol) 123.50
PubChem CID 11185
Formel vikt 123.5
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylzinc, solution in toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Diethylzinc
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.